Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Binding type:
non-treated surface
Material:
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 12 ea
Feature:
without cap
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
sterility
non-sterile
feature
without cap
packaging
pack of 12 ea
H
13.5 cm
base diam.
8.8 cm
working volume
250 mL
binding type
non-treated surface
Other Notes
Extra-deep, with break-resistant lip (closures not included)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Shake flasks, triple baffled
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F0644-12EA | 04061833575109 |