Merck
EPTTR-221
Eppendorf® Microplate Rack
for single layer of five plates
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® TTR-221 (Global)
Feature:
Holds 5 x plates
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
feature
Holds 5 x plates
manufacturer/tradename
Eppendorf® TTR-221 (Global)
General description
Microplate racks for Eppendorf incubated shakers.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Microplate Rack
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)