EPM1282-9905
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 44/44R Incubator Shakers
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
About This Item
Productos recomendados
Materiales
aluminum
Características
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1282-9905 (Global)
capacidad
(60 x 125 mL Erlenmeyer flasks)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)