EPK0641-3004
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 6 x 76 mm/ 3 in boxes, (3 x 2) configuration, aluminum, drawer
About This Item
Productos recomendados
Materiales
aluminum
Características
(3 x 2) configuration
Holds 6 x 76 mm/ 3 in boxes
Holds 6 x boxes (3 in.)
drawer
max. box number per rack: 6 (3 x 2)
rack for 76 mm/ 3 in boxes
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® K0641-3004 (Global)
técnicas
cryopreservation: suitable
P × An × Al
285 mm (11.2 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 295 mm (11.6 in.)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)