Documentos clave
EP5825741005
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 250 mL flat, 175–250 mL, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
flat bottom
Características
capacity 250 mL flat, 175–250 mL
for use with aerosol-tight lid
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5825741005 (Global)
Parámetros
3,112 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
145 mm
Diámetro
62 mm
compatibilidad
for use with 750 mL round bucket
Descripción general
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Características y beneficios
  • Compatible for 1 bottle 250 mL flat, 175–225/ 250 mL conical, for Rotor S-4-104, Rotor S-4x1000 round buckets, and Rotor S-4x750
  • Flat bottom shape adapter
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)