EP5820769009
Adapter for Eppendorf® FA-45-12-17/FA-45-16-17/FA-45-20-17 Rotors
capacity, 1 cryotube, pack of 4
About This Item
Productos recomendados
Características
capacity 1 cryotube
envase
pack of 4
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5820769009 (Global)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with FA-45-16-17
for use with FA-45-20-17
for use with Rotor FA-45-12-17
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)