EP4987000134
Eppendorf® Repeater™ E3/E3x
single-channel, with charging cable and Combitips Advanced assortment pack ((1 Combitio of each size) 1 ul - 50 mL)
Sinónimos:
Adjustable volume pipette, Eppendorf® Repeater E3x
About This Item
Productos recomendados
Características
single-channel
with charging cable and Combitips Advanced assortment pack ((1 Combitio of each size) 1 ul - 50 mL)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 4987000134
Descripción general
Características y beneficios
- Automatic Combitip recognition: Eliminates time consuming volume calculations, avoiding incorrect dispensing volumes
- Ergonomic one-button tip ejector: For one handed operation and contact-free Combitips advanced ejection
- Speed Adjustment: Program aspiration and dispensing speed for the utmost in precision and accuracy while also preventing splashing
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)