EP0030124707
Eppendorf® PCR tubes
Forensic DNA grade, 0.2 mL, colorless, pkg of 500 tubes (10 bags of 50 tubes)
Sinónimos:
Eppendorf® PCR tubes, eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
conical bottom polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
RNase and DNase free
Forensic DNA grade
cap (hinged lid clip)
envase
pkg of 500 tubes (10 bags of 50 tubes)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030124707
técnicas
PCR: suitable
color
colorless
capacidad
0.2 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Matt writing surface on lid
Resistencia química o física
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)