EP0030119606
Eppendorf® Tubes 5.0 mL
Forensic DNA grade, 5.0 mL, colorless, pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes), with hinged lid
About This Item
Productos recomendados
Materiales
conical bottom polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
Forensic DNA grade
with hinged lid
envase
pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030119606
intervalo de medida
5.0 mL
Parámetros
25000 × g max. RCF
Profundidad
17 mm
color
colorless
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)