Merck
ED3SS
Ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt hydrate
≥95%
Sinónimos:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid trisodium salt hydrate, EDTA trisodium salt hydrate, Edathamil hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13N2Na3O8 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
358.19 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
205-758-8
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
mp
300 °C
solubility
1 M NaOH: soluble, clear, colorless to light yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
KKTNQJMZBPLVKM-UHFFFAOYSA-K
Application
Used to eliminate enzyme inhibition by traces of heavy metals, and to inhibit enzymes that require divalent cations as cofactors.
Other Notes
This is a physical blend of the disodium and tetrasodium salts of EDTA.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)