Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H24O2
Número CAS:
Peso molecular:
284.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
216-613-3
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Estrone 3-methyl ether, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccc2C3CCC4(C)C(CCC4=O)C3CCc2c1
InChI
1S/C19H24O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-17H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19+/m1/s1
InChI key
BCWWDWHFBMPLFQ-VXNCWWDNSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E9875-1G | 04061833609231 |
| E9875-5G | 04061833609248 |