Saltar al contenido
E2656
(−)-Epothilone B
from Sorangium cellulosum, ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
EPO906, EpoB, Patupilone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H41NO6S
Número CAS:
Peso molecular:
507.68
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Sorangium cellulosum
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(C[C@]2([H])O[C@]2(C)CCC[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)C(C)(C)[C@@H](O)CC(=O)O1)\C(C)=C\c3csc(C)n3
InChI
1S/C27H41NO6S/c1-15-9-8-10-27(7)22(34-27)12-20(16(2)11-19-14-35-18(4)28-19)33-23(30)13-21(29)26(5,6)25(32)17(3)24(15)31/h11,14-15,17,20-22,24,29,31H,8-10,12-13H2,1-7H3/b16-11+/t15-,17+,20-,21-,22-,24-,27+/m0/s1
InChI key
QXRSDHAAWVKZLJ-PVYNADRNSA-N
General description
Epothilones has antimitotic properties. It prevents microtubule depolymerization and competitively blocks paclitaxel binding to microtubules. Epothilone B is used to treat metastatic breast cancer (MBC).
Biochem/physiol Actions
(-)-Epothilone B is a microtubule (MT) stabilizing drug and natural macrolide antitumor from myxobacteria Sorangium cellulosum. EpoB has similar biological properties to EpoA. However, EpoB is 10-fold more potent than EpoA against P-glycoprotein-expressing multidrug resistant (MDR) cells (IC50 = 2 nM for MDR CCRF-CEM/VBL100 cells). (-)-Epothilone B is similar to paclitaxel in binding displacement, and a substitution for paclitaxel in dependent cell growth. EpoB causes cell cycle arrest (IC50 = 3.5 nM).
EpoB is a microtubule stabilizing drug and natural macrolide antitumor.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)