Saltar al contenido
E0881
Elastatinal
powder
Sinónimos:
(2S)-2-[(4S)-2-Amino-1,4,5,6-tetrahydro4-pyrimidinyl]-N-[[[(1S)-1-carboxy-3-methylbutyl]amino]carbonyl]glycyl-N1-[(1S)-1-methyl-2-oxoethyl-L-glutamamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H36N8O7
Número CAS:
Peso molecular:
512.56
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
257-426-7
Beilstein/REAXYS Number:
873543
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Elastatinal, microbial
biological source
microbial
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 20 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O)[C@]1([H])CCNC(=N)N1
InChI
1S/C21H36N8O7/c1-10(2)8-14(19(34)35)28-21(36)29-16(12-6-7-24-20(23)27-12)18(33)26-13(4-5-15(22)31)17(32)25-11(3)9-30/h9-14,16H,4-8H2,1-3H3,(H2,22,31)(H,25,32)(H,26,33)(H,34,35)(H3,23,24,27)(H2,28,29,36)/t11-,12-,13-,14-,16-/m0/s1
InChI key
IJWCGVPEDDQUDE-YGJAXBLXSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent, irreversible elastase inhibitor.
Potent, irreversible elastase inhibitor. Elastatinal is a much stronger inhibitor of elastase from pancreas than from leucocytes.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)