Merck
D7692
Diethylumbelliferyl phosphate
≥98% (HPLC), cholesterol esterase inhibitor, oil
Sinónimos:
DEUP, UBP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17O6P
Número CAS:
Peso molecular:
312.25
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Diethylumbelliferyl phosphate, ≥98% (HPLC), oil
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H17O6P/c1-4-17-21(16,18-5-2)20-11-6-7-12-10(3)8-14(15)19-13(12)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
InChI key
GHGRYKAFUNNHBG-UHFFFAOYSA-N
Application
Diethylumbelliferyl phosphate has been used as a lipase inhibitor to treat wild-type myeloblasts for in vitro neutrophil differentiation assays.
Biochem/physiol Actions
Diethylumbelliferyl phosphate (DEUP), an organophosphate does not block protein kinase activity A in vitro.
Diethylumbelliferyl phosphate is a selective, potent cholesterol esterase inhibitor. It blocks steroidogenesis primarily by preventing cholesterol transport into the mitochondria of steroidogenic cells. Inhibitors of cholesterol esterase are anticipated to limit the absorption of dietary cholesterol. IC50 = 11.6 μM.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)