para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.76
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
liquid
mol wt
579.98 Da
packaging
pkg of 1 mL
concentration
2 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Doxorubicin is an antitumor antibiotic that acts by inhibiting DNA topoisomerase II. It intercalates with DNA and induces apoptosis by blocking replication.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?