CLS5640P10
Corning® reusable volumetric flask, Class A
polymethylpentene, size 10 mL, with 10/19 tapered PP stopper
Sinónimos:
Corning container
About This Item
Productos recomendados
Materiales
long
polymethylpentene
esterilidad
non-sterile
Características
class A
closure type polypropylene stopper
envase
case of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5640P-10
Al × D.E.
90 mm × 33 mm
tamaño
10 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)