CLS4877
Corning® Transtar® liquid handling system
disposable reservoir liner, 12-channel
Sinónimos:
lab equipment accessory
About This Item
Productos recomendados
Materiales
U-bottom bottom
white polystyrene
esterilidad
sterile
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 4877
intervalo de medición del volumen
25-200 μL
capacidad
200 μL
5 mL
volumen
200 μL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)