CLS480140
Corning® LSE™ Adapters
for 10/15 mL tubes in 50 mL rotor, 6/cs
Sinónimos:
centrifuge rotor tube adapters, centrifuge tube adapters
About This Item
Productos recomendados
envase
case of 6
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 480140
idoneidad
suitable for (for use with Corning LSE compact centrifuge)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)