Merck
CLS4401
Racimos de tubos Corning® de 96 pocillos PP de 1,2 ml
96 well polypropylene cluster tubes, individual tube format, non-treated, non-sterile, without rack, clear, 960/cs
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.13
eCl@ss:
32119210
Manufacturer/tradename:
Corning 4401
Material:
polypropylene , round bottom wells clear
Feature:
lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of 960 bulk packed, pack of 960
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polypropylene , round bottom wells clear
sterility
non-sterile
feature
lid: no, Plate format: 96 well cluster tubes
packaging
case of 960 bulk packed, pack of 960
manufacturer/tradename
Corning 4401
tube O.D.
0.343 in.
tube capacity
1.2 mL
tube working volume
≤1mL
color
clear plate, clear
General description
  • Cluster tubes are composed of 1.2mL 96 individual polypropylene tubes are designed to fit in a standard 96 well microplate format
  • Does not include rack
  • Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips (CLS4418)
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)