CLS432010
Corning® CoolCell™ SV2 Freezing Container
for 12 x 2 mL serum vials
Sinónimos:
Corning Coolcell accessory
About This Item
Productos recomendados
Materiales
foamed PE
Características
Holds 12 x 2 mL serum vials
for 12 x 2 mL serum vials
envase
pkg of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 432010
técnicas
cryopreservation: suitable
Al × Diám.
10.5 cm × 13.9 cm , 14.7 mm well diameter
Categorías relacionadas
Descripción general
- For 12 standard 2.0 mL injectable ampules.
- Radially symmetric for uniform freezing of injectable ampules.
- Easy open lid.
- Exposed vial tops when lid is open for quick, organized removal of frozen samples.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)