Documentos clave
CLS431464U
Matraz para cultivo celular en forma de U Corning® 75 cm², cuello inclinado
sterile, not treated
Sinónimos:
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
UNSPSC Code:
41122104
NACRES:
NB.13
material
U-bottom flask
canted neck neck
high-density polyethylene cap
vent cap
sterility
sterile
feature
cap
not treated
packaging
pkg of 100 ea
flask working volume
(15 mL)
binding type
non-treated surface
Features and Benefits
  • Los matraces en forma de U tienen menos esquinas para facilitar el raspado celular
  • Los bordes redondeados de los matraces mejoran el agarre y el acceso para quitar o apretar el tapón
  • Fabricación según cGMP (Buenas prácticas de fabricación)
  • Área de crecimiento celular optimizada
  • Diseño de apilamiento estable
  • Superficie de visión grande y transparente
  • Elevados niveles de calidad (100% probado contra fugas)
  • Apirógeno (<0,1 UE/ml)
  • Cumple las EET/EEB
  • Cuello inclinado para un vertido y un acceso de pipetas grandes más fáciles
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1