CLS431420
Corning® cryogenic vial with washer
red cap, sterile
Sinónimos:
cryovials
About This Item
Productos recomendados
Materiales
red cap
round bottom tube (self-standing)
round polypropylene
descripción
internal thread, self-standing
esterilidad
sterile
envase
pack of 50 ea
case of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Corning
Sigma-Aldrich
Parámetros
-196 °C min. temp.
técnicas
cryopreservation: suitable
tapón diám.
0.47 in.
capacidad
2 mL
tubo D.E.
0.50 in.
color
natural
Adaptador
cap (Internal Thread)
Descripción general
- Withstand temperatures to -196 °C
- Silicone washer for a secure seal
- Special base design allows vials to be locked into cryogenic rack and tray for single-handed manipulation
- Sterilized by gamma radiation
- Certified nonpyrogenic and DNase/RNase-free
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)