Documentos clave
CLS431117
Corning® bottle-top vacuum filters
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.22 μm, membrane diam. 70 mm, funnel capacity 500 mL, case of 12
Sinónimos:
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.24
Materiales
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
yellow adapter
esterilidad
sterile
Características
cap: no
graduations
envase
case of 12
fabricante / nombre comercial
Corning 431117
filtro capacidad
500 mL
embudo capacidad
500 mL
membrana diám.
70 mm
cuello diám.
33 mm
tamaño de poro
0.22 μm
Adaptador
GL 33 bottle neck
Categorías relacionadas
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)