Merck
CLS354540
Corning® BioCoat 24 well plates
3 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface PET pkg of 24 ea (4 packs )Tissue Culture (TC)-treated surface
Sinónimos:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122102
NACRES:
NB.13
Material:
PET
Pore size:
3 μm
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Corning® BioCoat Collagen I Inserts, pore size 3 μm, PET, size 6 well
material
PET
packaging
pkg of 24 ea (4 packs )
manufacturer/tradename
Corning 354540
size
6 well
pore size
3 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)