Documentos clave
CLS3524
Corning® Costar® TC-Placas multipocillo tratadas
size 24 wells, polystyrene plate, flat bottom wells, case of 100 (individually wrapped), sterile, lid
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt
envase
case of 100 (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Corning 3524
tamaño
24 wells
pocillo volumen
3.4 mL
pocillo volumen de trabajo
0.38-0.57 mL
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
Los anillos en la tapa impiden la contaminación cruzada. Todas las placas tienen un tamaño uniforme y un cordón elevado para ayudar al apilamiento. Los códigos alfanuméricos proporcionan una buena identificación. Poliestireno, salvo que se indique lo contrario.
Características y beneficios
  • Specially treated to promote optimalcell attachment.
  • Ensured sterility through gammairradiation.
  • Nonreversible lids with condensationrings to reduce contamination
  • Certified non-pyrogenic
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)