CLS351178
Corning® Falcon® Multiwell Cell Culture Plate
size 48 well, sterile
About This Item
Productos recomendados
Materiales
flat clear polystyrene
esterilidad
sterile
Características
lid
fabricante / nombre comercial
Corning 351178
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
tamaño
48 well
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)