Merck
CLS3085
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
DMSO-resistant cyclic-olefin copolymer universal lid, universal fit, non-sterile, 50/cs
Sinónimos:
microplate lid, multiwell plate lid, universal microplate lid, universal multiwell plate lid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Material:
amber wells, cyclic olefin copolymer (COC)
Size:
96 or 384 wells
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
amber wells, cyclic olefin copolymer (COC)
sterility
non-sterile
feature
lid
packaging
pack of 25, case of 50
manufacturer/tradename
Corning 3085
size
96 or 384 wells
color
amber
suitability
suitable for (cell cuture)
General description
  • Tinted amber for light-sensitive assays
  • These standard height lids are made of cyclic-olefin which is 100% DMSO-resistant
  • Lids do not fit Corning 2 μL 1536 well microplates
  • Nonsterile
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)