Key Documents
CLS3022P100
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 100 mL
About This Item
UNSPSC Code:
41121805
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
feature
graduations 1 mL
manufacturer/tradename
Corning 3022P-100
H × O.D.
250 mm × 31 mm
size
100 mL
General description
Transluscent polypropylene graduated cylinders are manufactured with raised graduations at the primary scale points. Cylinders have a hexagonal base and are calibrated "to contain" (TC). Tolerances according to ISO 6706. Exposure to temperatures above 60 °C may affect accuracy.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Ver todo