CLS284525
Corning® cover glasses
square, No. 1, W x L 25 mm x 25 mm
Sinónimos:
coverslips, glass covers, slide covers
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 200 ea
case of 2000 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 2845-25
tamaño
25 (x) × 25 mm
grosor
0.12 mm
tipo de unión
non-treated surface
Características y beneficios
- Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
- Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)