Documentos clave
707.fl
99072807, mouse spleen, Lymphoblastoid
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
707.fl, 99072807
origen biológico
mouse spleen
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblastoid
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Mouse friend Leukaemia
Descripción línea celular
Has a high ability to differentiate into erythroblastoid cells.
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3-9 x 10,000 cells/ml 37°C 5% CO2.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)