Documentos clave
SK MES 1
93120837, human lung, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
SK MES 1, 93120837
origen biológico
human lung
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 46
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human Caucasian lung squamous carcinoma
Descripción línea celular
Derived from the pleural effusion of a 65 year old Caucasian male with squamous cell carcinoma of the lung. HLA = A3, B7, B27, w30.
Aplicación
Tumourigenicity studies
Perfil del ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 11
D16S539: 13
D5S818: 11
D7S820: 8
THO1: 6,9.3
TPOX: 8
vWA: 14
Medio de cultivo
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)