origen biológico
rat liver
envase
tube of 5 μg 93120108-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120108-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 66, hypertriploid
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Dexamethasone phosphate; hydrocortisone
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)