RT4
91091914, human bladder, Epithelial
Sinónimos:
RT-4 Cells, RT4PCells
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
RT4, 91091914
origen biológico
human bladder
envase
tube of 5 μg 91091914-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91091914-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Perfil del ADN
CSF1PO: 10,12
D13S317: 8
D16S539: 9
D5S818: 11,12
D7S820: 9,12
THO1: 9,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,17
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)