RAMOS (RA.1)
91030710, human lymph, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
RAMOS (RA.1), 91030710
origen biológico
human lymph
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Modal no. 45 hypodiploid
morfología
Lymphoblast
productos
Not specified
receptores
IL-4, low affinity IgE (CD23)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human Caucasian Burkitt′s lymphoma
Descripción línea celular
This cell line is EBV-genome-negative but expresses EBV receptors and can be converted into a permanent EBV-positive line.
Aplicación
Tumourigenicity and virus studies: EBV
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)