BW5147.G.1.4.OUAR.1
88100507, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
BW5147.G.1.4.OUAR.1, 88100507
origen biológico
mouse blood
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Mouse AKR/J T cell lymphoma
Descripción línea celular
This line is a mutant sub-line of BW5147 which was derived from an AKR/J mouse lymphoma. The cells are resistant to 100βM thioguanine and 1mM ouabain. The cells can be used to produce T-cell hybrids.
Aplicación
Resistance and hybridisation studies
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Horse Serum (HS) or 5% Horse Serum (HS) + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)