Documentos clave
SW 403
87071008, human colon, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
SW 403, 87071008
origen biológico
human colon
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 46, triploid
morfología
Epithelial
productos
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human Caucasian colon adenocarcinoma
Descripción línea celular
Established from a grade III adenocarcinoma of the bowel of a 51 year old Caucasian female. The cells produce CEA and are tumorigenic in nude mice. Electron microscopy reveals prominent golgi apparatus.
Aplicación
Tumourigenicity studies
Medio de cultivo
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; No CO2; 37°C. Cells do not reach confluency but will grow in small islands.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)