Documentos clave
K562 cl.6
85011407, human blood, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
K562 cl.6, 85011407
origen biológico
human blood
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
2n = 46, triploid
morfología
Lymphoblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human Caucasian chronic myelogenous leukaemia
Descripción línea celular
A subclone of the parent line K562 (Sigma Catalogue number. 89121407). The line is used as an in vitro target for the natural killer assay.
Aplicación
Natural killer assay and tumourigenicity studies
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)