HeB5
11033104, mouse liver, Epithelial
Sinónimos:
Hepa-1c1c7
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
HeB5, 11033104
origen biológico
mouse liver
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
Origen línea celular
Descripción línea celular
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)