Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H18Cl3FN4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
555.84
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(NC(=S)NC(NC(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(Cl)(Cl)Cl)ccc1F
InChI
1S/C23H18Cl3FN4O3S/c24-23(25,26)21(30-22(35)28-16-11-12-17(27)18(13-16)31(33)34)29-20(32)19(14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-13,19,21H,(H,29,32)(H2,28,30,35)
InChI key
HLCDNLNLQNYZTK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Originally published as a selective ataxia telangiectasia-mutated (ATM) and ATM- and Rad3-related (ATR) kinase inhibitor, which causes reversible reprogramming of cellular lifespan, conferred robust growth to senescent cells that had ceased proliferation.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?