Saltar al contenido
C8890
4-Chloro-1-naphthol
horseradish peroxidase substrate, fluorogenic, ≥98% (GC), crystalline
Sinónimos:
4-chloronaphthalen-1-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
ClC10H6OH
Número CAS:
Peso molecular:
178.61
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
210-068-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
509750
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
4-Chloro-1-naphthol, crystalline
assay
≥98% (GC)
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
protein detection: suitable
mp
118-121 °C (lit.)
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly brown
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClO/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,12H
InChI key
LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
General description
Chromogenic peroxidase substrate useful in enzyme-linked detection procedures.
Application
4-Chloro-1-naphthol has been used to visualize protein bands in western blotting. It has also been used in staining polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane by Nakane method.
Biochem/physiol Actions
4-Chloro-1-naphthol serves as a substrate for horseradish peroxidase.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-1-naphthol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)