Merck
C7938
2-Chloro-N6-cyclopentyladenosine
adenosine receptor agonist
Sinónimos:
CCPA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20ClN5O4
Número CAS:
Peso molecular:
369.80
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Solubility:
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
2-8°C
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NC4CCCC4)nc(Cl)nc23
InChI
1S/C15H20ClN5O4/c16-15-19-12(18-7-3-1-2-4-7)9-13(20-15)21(6-17-9)14-11(24)10(23)8(5-22)25-14/h6-8,10-11,14,22-24H,1-5H2,(H,18,19,20)/t8-,10-,11-,14-/m1/s1
InChI key
XSMYYYQVWPZWIZ-IDTAVKCVSA-N
Application
2-Chloro-N6-cyclopentyladenosine (CCPA) may be used as an A1 adenosine receptor agonist with high selectivity. CCPA is often used with other adenosine receptor agonists and antagonist to resolve A(1), A(2A) and A(3) receptor functions. These include DPCPX (A(1) receptor antagonist), 4-(2-[7-amino-2-(2-furyl)[1,2,4]triazolo[2,3-α][1,3,5]triazin-5-ylamino]ethyl)phenol (A(2A) receptor antagonist), and 4-[2-[[6-amino-9-(N-ethyl-β-D-ribofuranuronamidosyl)-9H-purin-2-yl]amino]ethyl]benzenepropanoic acid hydrochloride (A(2A) receptor agonist), and Cl-IB-MECA, (A(3)) receptor agonist).
Biochem/physiol Actions
A1 adenosine receptor agonist with high selectivity: reportedly 10,000-fold for A1 over A2 receptors.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)