Nombre del producto
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N-hydroxysuccinimide ester chloride, ≥85% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
color
very dark blue
solubility
acetonitrile: 1 mg/mL, clear, blue
εmax
27.9 at 662 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(C#N)c3ccc(cc3[o+]c2c1)N(CC)CCCCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O
InChI
1S/C30H35N4O5.ClH/c1-4-32(5-2)21-11-13-23-25(20-31)24-14-12-22(19-27(24)38-26(23)18-21)33(6-3)17-9-7-8-10-30(37)39-34-28(35)15-16-29(34)36;/h11-14,18-19H,4-10,15-17H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FSUOQVGBXADQGH-UHFFFAOYSA-M
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?