Merck
C6304
Corn meal
BioReagent, suitable for insect cell culture
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352205
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
maize
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Other Notes
May also be used in corn-meal agar for studies of yeast differentiation.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)