Merck
C6106
Greiner cell scrapers
cell scraper 40 cm handle, 16 mm blade, sterile
Sinónimos:
cell lifter, cell lifters, cell scraper, Greiner 541080, sampling loop
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122103
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
sterile
feature
pivoted blade
packaging
case of 100 (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Greiner 541080
blade W
1.6 cm
handle L
40 cm
General description
Greiner cell scrapers are an ideal combination of a rigid polystyrene handle with a soft polyethylene scraping blade.
Material
Handle: Polystyrene
Blade: High Density Polyethylene
Color
Handle: Blue
Blade: White
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner cell scrapers
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)