Saltar al contenido
C5677
Spectrophotometer cuvettes, polystyrene
With stopper
Sinónimos:
cuvette, spectrophotometer cuvette, spectrophtometry uv
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polystyrene
parameter
340-800 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
chamber volume
≥3 mL
pathlength
10 mm
detection method
photometric
General description
Packaged in matched sets of 100 in styrofoam boxes to assure cuvettes are dust- and scratch-free.
Note: These cuvettes are incompatible with some organic solvents.
See transmission curve labelled D
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)