Merck
C5650
Cod liver oil fatty acid methyl esters
Sinónimos:
Cod Liver Oil FAMEs
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352211
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
cod liver oil
Quality Segment
form
oil
concentration
15-25% (GC)
functional group
ester
lipid type
oils
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Preparation Note
Prepared by transmethylation of cod liver oil.
Other Notes
Natural distribution of saturated and unsaturated fatty acids as methyl esters. Contains approx. 20% ω-3 (octadecatetraenoic, eicosapentaenoic and docosahexaenoic) methyl esters.
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)