Saltar al contenido
C4486
Collagen Type II−FITC Conjugate from bovine articular cartilage
~1 mg/mL, solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solution
concentration
~1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Substrate for assaying mammalian collagenase activity in cell culture.
Physical form
Supplied in 0.01 M acetic acid.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)