Acerca de este artículo
Form:
lyophilized powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
lyophilized powder
Quality Segment
composition
Protein, ~90% E0.1%/550
extent of labeling
~60% acetylated lysine residues (based on ninhydrin assay)
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, red to red-brown
storage temp.
−20°C
Application
The enzyme has been used for the measuring superoxide production using the superoxide dismutase-inhibitable (SOD-inhibitable) cytochrome c reduction assay.
Packaging
Package size based on protein content.
Physical form
Contains potassium phosphate buffer salts.
Preparation Note
Dissolves in water to form a clear, red-brown colored solution at 10 mg/mL concentration.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?