Saltar a
C2506
Citocromo c from equine heart
≥95% (SDS-PAGE)
Cytochrome c from equine heart
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
Citocromo c from horse heart
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-700-9
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
horse heart
Mol wt:
12,384
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
horse heart
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
powder
mol wt
12,384
technique(s)
cell based assay: suitable
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
Gene Information
horse ... CYCS(100053958)
Application
Se caracterizaron los sitios específicos y el grado de oxidación en el citocromo c caballo tratado con H2O2 y UV. Se sugirió que el estado de estos sitios podría utilizarse como biomarcador del entorno oxidativo de una célula.
El citocromo c se ha utilizado:
  • en la reducción del ferricitocromo c por los radicales superóxido generados por la xantina oxidasa[1]
  • como analito mediante el método de deposición de una sola gota utilizando espectros de masa MALDI[2]
  • como aceptor terminal de electrones en el ensayo de la actividad estándar de la citocromo c reductasa[3]
  • en la histoquímica de la citocromo c oxidasa[4]
  • en la medición de la actividad citocromo c oxidasa[5]
  • como componente del tampón fosfato para la detección y la evaluación de la actividad del complejo IV utilizando electroforesis en gel Blue Native (BN-PAGE)
  • para la detección del anión superóxido extracelular (ECSA) en fagocitos renales aislados
Biochem/physiol Actions
El citocromo c, liberado desde el compartimiento mitocondrial externo en el citosol contribuye a la activación de la caspasa-9 y el inicio de la cascada apoptótica de proteasas. Este proceso se facilita a través de su interacción con el factor activador de la proteasa apoptótica 1 (APAF-1) y el trifosfato de desoxiadenosina (dATP).(3) Varios estudios sugieren que la medición del nivel de citocromo c en el suero de pacientes con tumores puede considerarse como un posible marcador de muerte celular in vivo.
El citocromo c se conoce fundamentalmente como una proteína mitocondrial transportadora de electrones. La transición del citocromo c entre los estados ferroso y férrico dentro de la célula la convierte en un eficiente transportador biológico de electrones y desempeña un papel vital en las oxidaciones celulares tanto en plantas como en animales. Se considera generalmente como un catalizador universal de la respiración, formando un puente de electrones esencial entre los sustratos respirables y el oxígeno
Preparation Note
Este producto en disolución debe tener un color de rojo oscuro a marrón rojizo cuando se disuelve en agua a una concentración de 10 mg/ml.
Preparado con TCA.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C7752C2037C7150
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
biological source
horse heart
biological source
horse heart
biological source
bovine heart
biological source
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
assay
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
assay
-
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
mol wt
12,384
mol wt
12,384
mol wt
12327 Da
mol wt
~12,400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citocromo c from equine heart
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. What are the chemical differences between equine and bovine heart-derived Cytochrome C for cytochrome oxidase histochemistry?
    1 answer
    1. The chemical differences between equine and bovine heart-derived Cytochrome C for cytochrome oxidase histochemistry are minimal. The molecular weights are close but not identical, with equine heart-derived Cytochrome C having a molecular weight of 12,384 and bovine heart-derived Cytochrome C having a molecular weight of 12,327. Despite this, both are highly conserved in eukaryotes, and considering their near-identical molecular weights, they can likely be used interchangeably for cytochrome oxidase histochemistry.
      Helpful?
  2. Does the solubilized powder have a particular color (compared to bovine cytC, which has a brown color)?
    1 answer
    1. This product in solution should be dark red to reddish brown when dissolved in water at 10 mg/mL. See below for a link to the sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/C2506-BULKSLCL7912.pdf
      Helpful?
  3. Is Product C2506, Cytochrome c, predominantly in the oxidized form or the reduced form?
    1 answer
    1. This product is predominantly (>95%) in the oxidized form.
      Helpful?
  4. I see that you list several horse heart cytochrome c products. What are the differences, and which one should I choose?
    1 answer
    1. Product No. C2506 is prepared with trichloroacetic acid (TCA), whereas C7752 is prepared with the milder acetic acid. The TCA method may reduce the amount of superoxide dismutase (SOD) present, but tends to cause dimerization or acid-modified structures of cytochrome c. In contrast, acetic acid preparations may have slightly higher amounts of SOD, but a lower proportion of dimeric cytochrome c. So C2506 would be recommended for enzyme activity studies that require low SOD, whereas C7752 is recommended for structural studies or binding studies, or for enzyme activity studies where possible SOD contamination is not a problem. Product No. C2867 is prepared from C2506; it is a BioUtra grade product, greater than or equal to 99% pure as determined by SDS-PAGE. It is recommended when an ultra-high purity is required.  Product No. C3256 is also prepared from C7752; it is isolated by ion-exchange chromatography. This fraction shows a high rate of ascorbic acid oxidation, but low activity in a cytochrome oxidase system.  Product No. C7150 is also prepared from C7752; it is suitable for use as a gel filtration molecular weight marker.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. How should I store solutions of Product C2506, Cytochrome c?
    1 answer
    1. Our general recommendations are as follows:  Store at -20 °C (freezer) for up to six months. Store at 2-8 °C (refrigerator) for up to two weeks. Store at 20-25 °C (room temperature) for up to three days. According to J. Biol. Chem, 237, 2161-2174 (1962), cytochrome c is stable to boiling, and over an unusually wide range of pH values. However, it denatures readily at extreme pH (low or high), and in high concentrations of organic solvents, such as ethanol or acetone.
      Helpful?
  7. How do I determine how much of Product C2506, Cytochrome c, is in the oxidized form, and how much is reduced?
    1 answer
    1. This is determined by a spectral assay. The detailed assay procedure (operating procedure #11252) may be requested from Sigma St. Louis Technical Service ([email protected]).
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Chicago, IL
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    CO histochemistry
    Working excellent for cytochrome oxidase biochemical assays.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review