Merck
C2360
CelLytic™ P Cell Lysis Reagent
Sinónimos:
Plant cell lysis reagent
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41116134
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
For plant cell lysis
Quality Segment
form
solution
input
plant, fungi and insect sample(s)
storage temp.
room temp
Application
CelLytic™ P Cell Lysis Reagent has been used for lysate preparation for cell lysis.
Other Notes
CelLytic™ P is a non-ionic detergent-based reagent, which offers a convenient method for efficient plant cell lysis and protein solubilization. It is a non-denaturing reagent and maintains protein immunoreactivity and biological activity. CelLytic™ P is efficient, rapid, and ready to use. It contains bicine buffer, which is preferable for many biological activities.
Legal Information
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)